丁腈手套,10级洁净室
04, 10级洁净室丁腈手套, M, 白色, 290 - 310 mm
VWRU89130-850
在要求苛刻的洁净室应用中提供可靠,耐用和舒适的手部防护。带纹理的手指增强了抓力。
- 根据ASTM,FTMS和IEST标准进行的质量测试
- 提供舒适,保护和良好的触感
- 产生极低数量的颗粒
- 极好的抗渗透性
推荐用于ISO 4级(FED-STD-209E 10级 / M2.5级)或更高级别的洁净室
由丙烯腈,丁二烯和甲基丙烯酸的合成共聚物制成(符合FDA CFR 21的标准),对各种溶剂,酸和碱具有很高的拉伸强度和很强的抗渗透性。即使在长时间佩戴的情况下,不沾污,不污损的手套减少了污染用户正在操作的零件或组件的风险。
可消散静电以抑制有害静电的释放。不含有机硅的材料可最大程度地减少离子污染物和不挥发残留物(NVR)的转移。不含天然橡胶胶乳。针孔的AQL水平为1.5。一次性使用。
: 每个双层袋100个手套,每箱10袋。手套密封于双层聚乙烯洁净室袋中。每个纸箱是双层的。袋子和纸箱标签上使用耐IPA墨水。
- 手套大小:M
- 颜色:白色
- 说明:10级洁净室丁腈手套
- 长度:290 - 310 mm
- 顺序:04