Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 均质袋
05, 全表面滤膜袋, 400 ml, 10袋,每袋50个, 300×190 mm
  VWRI129-0734
VWR®, 均质袋
  VWRI129-0734
VWR®, 均质袋
VWR®, 均质袋
05, 全表面滤膜袋, 400 ml, 10袋,每袋50个, 300×190 mm
¥2,083.00
1 * 500 件
多种规格PE袋可选,从80 ml到3500 ml
适合常见的实验室均质器,适应多种样品。
  • 含过滤膜的袋主要用于纤维样品
  • 含完全过滤袋用于过滤糊状样品
  • 普通袋子用于常规用途
  • 无交叉污染风险
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
 : 生产材料纯净:符合EC/94/62的要求
食品级:符合EC N°1935/2004规定
灭菌符合ISO 11137:保健品相关规定,达到SAL10-3
  • 包装规格:
    10袋,每袋50个
  • 容量:
    400 ml
  • 说明:
    全表面滤膜袋
  • 顺序:
    05
  • 宽度×长度:
    300×190 mm