Orders LinkContactUsLinkComponent
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
58, Chemical resistant coat, 灰色, 54(男士), Regular
  VWRI113-6154
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
  VWRI113-6154
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
58, Chemical resistant coat, 灰色, 54(男士), Regular
¥1,883.00
1 * 1 件
该抗静电服采用99%涤纶和1%Hydro-Tec涂层(碳处理),这使其极其耐用,并具有卓越的防尘、防油、防化学品腐蚀和防水的性能。所有服装都有竖领,两侧口袋和一个胸部口袋,所有三个口袋都有保护翻盖。女款束腰设计。
  • 平纹结构使其极其耐用
  • 创新Hydro-Tec涂层能够提供防溅功能
  • 带揿扣的前门襟开口,并配有Velcro®魔术贴搭片
  • 可以60 °C水洗涤
颜色:白色、灰色或蓝色
密度:275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
 : EN 13034:2005 (6级),EN 1149-5;符合Oeko-Tex®标准100
  • 衣服尺寸:
    54(男士)
  • Garment fit:
    Regular
  • Type:
    Chemical resistant coat
  • 颜色:
    灰色
  • 顺序:
    58
  • 重量:
    275 g/m²
  • Cat. No.:
    VWRI113-6154
  • 关闭类型:
    带按扣紧固
  • Garment application:
    Chemical protection|Laboratory
  • Gender:
    男用
  • 织物:
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)