跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
SDS
Certificates
制造商数据
0
¥0.00
订单输入
登录
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
China
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
电极
Redox Electrodes
Redox电极
Redox电极
Print
Redox电极
RD 113 (Redox)(氧化还原), BNC,1 m电缆, 凝胶, 环氧树脂, 12×120 mm
目录编号 VWRI662-1408
供应商:
VWR Collection
Redox电极
目录编号 VWRI662-1408
供应商:
VWR Collection
展开图片
Return to Top
Redox电极
RD 113 (Redox)(氧化还原), BNC,1 m电缆, 凝胶, 环氧树脂, 12×120 mm
规格
Add to cart
Jump to:
规格
Price
¥2,235.00
Log in
查看库存
规格
1 * 1 件
-
+
Add to cart
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
Documents
CE VWR Redox Electrode
EUDoC_portal_info
手册
Manual VWR Universal pH Electrodes, pHenomenal®
Manual VWR® Universal pH Sensors
规格
连接:
BNC,1 m电缆
直径×长度:
12×120 mm
说明:
RD 113 (Redox)(氧化还原)
材质:
环氧树脂
电解质:
凝胶