Orders LinkContactUsLinkComponent
通用pH和Redox电极
15, Single junction, SM 225(半微量), 玻璃, KCl 3 mol/l, 陶瓷, 12/6×120 mm, 插头(S7)
  VWRI662-1404
通用pH和Redox电极
  VWRI662-1404
通用pH和Redox电极
通用pH和Redox电极
15, Single junction, SM 225(半微量), 玻璃, KCl 3 mol/l, 陶瓷, 12/6×120 mm, 插头(S7)
¥4,656.00
1 * 1 件
Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters on the market.
  • 手感舒适
  • 读数可靠且反应快速
  • 凝胶或液态电解质,玻璃或环氧基树脂计轴
  • 不同连接器可用:插头或带DIN或BNC插头的固定电缆(1 m)
所有VWR® 电极在制造过程中都经过两点检验,并经批量盖章以确保质量。随附浸泡存储瓶和盖子确保pH敏感性玻璃和参比端能够保持最佳条件,并随时可用。
 : Includes pH-electrode only.
  • 连接:
    插头(S7)
  • 直径×长度:
    12/6×120 mm
  • Type:
    SM 225(半微量)
  • 说明:
    Single junction
  • 材质:
    玻璃
  • 顺序:
    15
  • 隔膜:
    陶瓷
  • 电解质:
    KCl 3 mol/l