Orders LinkContactUsLinkComponent
通用pH和Redox电极
通用pH和Redox电极
19, Single junction, SF 113(平), 环氧树脂, 凝胶, 陶瓷, 12×120 mm, 带BNC接头1 m电缆
目录编号 VWRI662-1388
供应商:   VWR Collection
通用pH和Redox电极
目录编号 VWRI662-1388
供应商:  VWR Collection
通用pH和Redox电极
通用pH和Redox电极
19, Single junction, SF 113(平), 环氧树脂, 凝胶, 陶瓷, 12×120 mm, 带BNC接头1 m电缆
Jump to:
Price
¥5,101.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters on the market.
  • 手感舒适
  • 读数可靠且反应快速
  • 凝胶或液态电解质,玻璃或环氧基树脂计轴
  • 不同连接器可用:插头或带DIN或BNC插头的固定电缆(1 m)
所有VWR® 电极在制造过程中都经过两点检验,并经批量盖章以确保质量。随附浸泡存储瓶和盖子确保pH敏感性玻璃和参比端能够保持最佳条件,并随时可用。
Delivery information: Includes pH-electrode only.
规格
  • 连接:
    带BNC接头1 m电缆
  • 直径×长度:
    12×120 mm
  • Type:
    SF 113(平)
  • 说明:
    Single junction
  • 材质:
    环氧树脂
  • 顺序:
    19
  • 隔膜:
    陶瓷
  • 电解质:
    凝胶