Orders LinkContactUsLinkComponent
丁腈手套, 轻薄型
04, 轻薄型丁腈手套, L, 蓝色, 240 mm, 100个/盒
  VWRI112-2756
丁腈手套, 轻薄型
  VWRI112-2756
丁腈手套, 轻薄型
丁腈手套, 轻薄型
04, 轻薄型丁腈手套, L, 蓝色, 240 mm, 100个/盒
¥84.00
1 * 100 件
手套轻巧、灵活且耐用,非常适合于食品加工、餐饮和厨房作业、医疗应用及其它复杂、有风险的任务。丁腈手套很薄,不含酞酸盐、软化剂和致敏乳胶蛋白。
  • 未灭菌,无粉
  • 纹理指套很薄,抓握牢固
  • 尤其适用于乳胶过敏者
  • 袖口可卷起来,能最大限度减少撕裂风险
  • 适用于食品处理
 : EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
 : *厚度经两次测量,取最小值
  • 手套大小:
    L
  • 包装规格:
    100个/盒
  • 颜色:
    蓝色
  • 说明:
    轻薄型丁腈手套
  • 长度:
    240 mm
  • 顺序:
    04
  • 一次性/可重复使用:
    一次性
  • Cat. No.:
    VWRI112-2756
  • 含乳胶/无乳胶:
    无乳胶
  • 掌心厚度:
    0,16 mm*
  • 手指厚度:
    0,20 mm*
  • 袖口厚度:
    0,12 mm*
  • 型号:
    轻薄型丁腈手套(240mm)
  • 欧洲标准:
    EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
  • 袖口形式:
    珠状
  • FDA监管:
    +
  • 左右手通用的/分左右手:
    左右手通用的
  • 有/无粉:
    无粉