丁腈手套, 轻薄型
02, 轻薄型丁腈手套, S, 蓝色, 240 mm
手套轻巧、灵活且耐用,非常适合于食品加工、餐饮和厨房作业、医疗应用及其它复杂、有风险的任务。丁腈手套很薄,不含酞酸盐、软化剂和致敏乳胶蛋白。
- 未灭菌,无粉
- 纹理指套很薄,抓握牢固
- 尤其适用于乳胶过敏者
- 袖口可卷起来,能最大限度减少撕裂风险
- 适用于食品处理
: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
: *厚度经两次测量,取最小值
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC_VWRI112-2754_2021-01 L074869 2101 CoC_VWRI112-2754_2021-03 L078985 2103 COC_VWRI112-2754_2021-09 L002757 2109 COC_VWRI112-2754_2022-11 L021813 2211 COC_VWRI112-2754_2022-11 L021815 2211
- 手套大小:S
- 颜色:蓝色
- 说明:轻薄型丁腈手套
- 长度:240 mm
- 顺序:02
- 一次性/可重复使用:一次性
- Cat. No.:VWRI112-2754
- 含乳胶/无乳胶:无乳胶
- 掌心厚度:0,16 mm*
- 手指厚度:0,20 mm*
- 袖口厚度:0,12 mm*
- 型号:轻薄型丁腈手套(240mm)
- 欧洲标准:EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
- 袖口形式:珠状
- FDA监管:+
- 左右手通用的/分左右手:左右手通用的
- 有/无粉:无粉