Orders LinkContactUsLinkComponent
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
06, 20 ml, 0,1 ml, 0,15 ± ml
目录编号 VWRI612-4126
供应商:   VWR Collection
刻度移液管,型号3,B级
目录编号 VWRI612-4126
供应商:  VWR Collection
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
06, 20 ml, 0,1 ml, 0,15 ± ml
Jump to:
Price
¥302.00
Log in 查看库存
1 * 2 件
Product Details & Documents
Borosilicate glass 9.1.
  • 校准后交付 (TD, Ex)
  • 琥珀色刻度标识
  • 棉塞末端(产品不包括棉塞)
DIN 12696
 : DIN 12696
规格
  • 容量:
    20 ml
  • 顺序:
    06
  • 分度:
    0,1 ml
  • 误差:
    0,15 ± ml