Orders LinkContactUsLinkComponent
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
05, 10 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
  VWRI612-4125
刻度移液管,型号3,B级
  VWRI612-4125
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
05, 10 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
¥263.00
1 * 3 件
Borosilicate glass 9.1.
  • 校准后交付 (TD, Ex)
  • 琥珀色刻度标识
  • 棉塞末端(产品不包括棉塞)
DIN 12696
Certifications: DIN 12696
  • 容量:
    10 ml
  • 顺序:
    05
  • 分度:
    0,1 ml
  • 误差:
    0,075 ± ml