China
Orders LinkContactUsLinkComponent
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
03, 2 ml, 0,02 ml, 0,015 ± ml
目录编号 VWRI612-4123
供应商:   VWR Collection
刻度移液管,型号3,B级
目录编号 VWRI612-4123
供应商:  VWR Collection
刻度移液管,型号3,B级
刻度移液管,型号3,B级
03, 2 ml, 0,02 ml, 0,015 ± ml
Jump to:
Price
¥121.00
Log in 查看库存
1 * 3 件
Product Details & Documents
Borosilicate glass 9.1.
  • 校准后交付 (TD, Ex)
  • 琥珀色刻度标识
  • 棉塞末端(产品不包括棉塞)
DIN 12696
 : DIN 12696
规格
  • 容量:
    2 ml
  • 顺序:
    03
  • 分度:
    0,02 ml
  • 误差:
    0,015 ± ml