Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner漏斗
Büchner漏斗
13, 334 mm, 10000 ml, 320 mm
  VWRI511-0075
Büchner漏斗
  VWRI511-0075
Büchner漏斗
Büchner漏斗
13, 334 mm, 10000 ml, 320 mm
¥16,137.00
1 * 1 件
白色釉面陶瓷
用于纸质/膜过滤盘。
  • Plate Ø:
    334 mm
  • 容量:
    10000 ml
  • 顺序:
    13
  • 用于过滤器直径:
    320 mm