跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
SDS
Certificates
制造商数据
0
¥0.00
订单输入
登录
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
China
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
漏斗
过滤漏斗
Büchner Funnels
Büchner漏斗
Print
Büchner漏斗
06, 97 mm, 240 ml, 90 mm
目录编号 VWRI511-0058
供应商:
VWR Collection
Büchner漏斗
目录编号 VWRI511-0058
供应商:
VWR Collection
Return to Top
Büchner漏斗
06, 97 mm, 240 ml, 90 mm
规格
Jump to:
规格
Price
¥839.00
Log in
查看库存
1 * 1 件
-
+
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
白色釉面陶瓷
用于纸质/膜过滤盘。
规格
Plate Ø:
97 mm
容量:
240 ml
顺序:
06
用于过滤器直径:
90 mm