Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
漏斗
过滤漏斗
Büchner Funnels
Büchner漏斗
Büchner漏斗
07, 116 mm, 400 ml, 110 mm
VWRI511-0059
:
VWR Collection
Büchner漏斗
VWRI511-0059
:
VWR Collection
Büchner漏斗
07, 116 mm, 400 ml, 110 mm
¥1,074.00
1 * 1 件
-
+
白色釉面陶瓷
用于纸质/膜过滤盘。
Plate Ø:
116 mm
容量:
400 ml
顺序:
07
用于过滤器直径:
110 mm