Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
漏斗
过滤漏斗
Büchner Funnels
Büchner漏斗
Büchner漏斗
08, 130 mm, 600 ml, 125 mm
VWRI511-0065
:
VWR Collection
Büchner漏斗
VWRI511-0065
:
VWR Collection
Büchner漏斗
08, 130 mm, 600 ml, 125 mm
¥1,371.00
1 * 1 件
-
+
白色釉面陶瓷
用于纸质/膜过滤盘。
Plate Ø:
130 mm
容量:
600 ml
顺序:
08
用于过滤器直径:
125 mm