跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
SDS
Certificates
制造商数据
0
¥0.00
订单输入
登录
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
China
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
漏斗
过滤漏斗
Büchner Funnels
Büchner漏斗
Büchner漏斗
Print
Büchner漏斗
10, 192 mm, 2000 ml, 185 mm
目录编号 VWRI511-0067
供应商:
VWR Collection
Büchner漏斗
目录编号 VWRI511-0067
供应商:
VWR Collection
Expand image
Return to Top
Büchner漏斗
10, 192 mm, 2000 ml, 185 mm
规格
Add to cart
Jump to:
规格
Price
¥2,511.00
Log in
查看库存
Unit of Measure
1 * 1 件
-
+
Add to cart
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
白色釉面陶瓷
用于纸质/膜过滤盘。
规格
Plate Ø:
192 mm
容量:
2000 ml
顺序:
10
用于过滤器直径:
185 mm