PureStep垫架
03, 垫架, 白色, 609×914 mm, 660×965 mm, 3,2 mm
VWRI115-1289
该款架子适用于PureStep垫,适合不允许将垫子直接粘在地板表面的临界区域。架子采用结实的硬质聚苯乙烯基材料制成,背部采用防滑设计,能够将垫子固定在几乎任何表面上。
- 避免地板留下垫子残胶
- 减少滑倒的风险
- 防滑部分采用聚合物涂层涤纶织物制成
- 天然抗菌、防霉变
: Adhesive mats are sold separately.
- 颜色:白色
- 说明:垫架
- 长度×宽度:660×965 mm
- 顺序:03
- 厚度:3,2 mm
- 用于:609×914 mm