跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
??STERILE GREY SCREW CAPS WITH O RINGS. FITS 0.5ML, 1.5ML AND 2.0ML TU BES. 1 * 500 件
目录编号 AXYGSCO-GR-S
供应商:
Corning
展开图片
??STERILE GREY SCREW CAPS WITH O RINGS. FITS 0.5ML, 1.5ML AND 2.0ML TU BES. 1 * 500 件
目录编号 AXYGSCO-GR-S
供应商:
Corning