椅子,Flex系列
Flex实验室站式休息装置, 450 - 650 mm, 脚轮, -
目录编号 VWRI132-0747
供应商: VWR Collection
椅子,Flex系列
目录编号 VWRI132-0747
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Flex是坐站结合工作区的创新解决方案。轻质、简约且方便的Flex既可用作凳子,也可用作站式休息装置。Flex可根据用户和工作场所的情况进行调节。
- 座椅符合人体工学设计,柔软舒适且带背部支撑
- 可360°旋转,实现最大活动自由度
- 可通过气杆实现超大的座椅高度调节范围
- SoftTouch聚氨酯泡沫塑料,便于清洁和消毒
- 带抛光铝五爪支持座
脚垫脚垫采用防水塑料制成,大表面设计能够提供高水平的稳定性。
脚轮带负荷传感刹车的双轮脚轮必须匹配地板类型。所有椅子都标配有硬地板用软脚轮。另提供软地板用硬脚轮选件。
启停技术:出于安全考虑,椅座高度超过650 mm时,则使用时将无法移动座椅。创新的启停脚轮功能使得该款椅子只有在人入座后方能移动。
Warranty: 10-year long-term guarantee, free shipping of spare parts during the whole period of validity.
规格
- 说明:Flex实验室站式休息装置
- 高度:450 - 650 mm
- 足形:脚轮
- 脚环:-
- Cat. No.:VWRI132-0747
- 环境认证:ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials|Low Manufacturing Impact|Safer Human and Environmental Health