圆帽,PP,可检测
蓝色, 610 mm
目录编号 VWRI113-1579
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该等由无纺聚丙烯制成的可检测帽,可在卫生环境工作中有效盖住头发。
- 箔带增强可检测性
- 配有松紧带提升适配度
重量10 g/m²
规格
- 直径:610 mm
- 颜色:蓝色
- Cat. No.:VWRI113-1579
- Garment application:Laboratory
该等由无纺聚丙烯制成的可检测帽,可在卫生环境工作中有效盖住头发。
重量10 g/m²