订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)

多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)

09, 0,5 - 10 µl, ±8.0 - ±2.0 %, <8,0 - <1,2 %, 红色
目录编号 VWRI613-1498
供应商:   VWR Collection
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
目录编号 VWRI613-1498
供应商:  VWR Collection
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)

09, 0,5 - 10 µl, ±8.0 - ±2.0 %, <8,0 - <1,2 %, 红色

Price
¥15,057.57
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

VWR® 超高性能移液管的精度非常高,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。

  • 柱塞力低
  • 通用吸头性能
  • 自动锁定容量调整轮
  • 带吸头退除杆,且经过彩色编码,用于辨识容量
  • 易于内部校准和维护
  • 可完全高温高压灭
规格
  • 颜色代码:
    红色
  • 容积:
    0,5 - 10 µl
  • 顺序:
    09
  • 准确度:
    ±8.0 - ±2.0 %
  • 不准确度:
    <8,0 - <1,2 %
Accessories

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥150.00