Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室防护服,VWR Basic,SMS
洁净室防护服,VWR Basic,SMS
07, Without hood, 蓝色, S
目录编号 VWRI113-1090
供应商:   VWR Collection
洁净室防护服,VWR Basic,SMS
目录编号 VWRI113-1090
供应商:  VWR Collection
洁净室防护服,VWR Basic,SMS
洁净室防护服,VWR Basic,SMS
07, Without hood, 蓝色, S
Jump to:
Price
¥1,265.00
Log in 查看库存
1 * 25 件
Product Details & Documents
该款洁净室防护服采用无乳胶、多层纺粘熔喷纺粘法(SMS)织物制成,能够在保持柔软、舒适、透气性的同时提供更高的拉伸强度。
  • 锥形领,装袖,拉链封口,松紧袖口
  • 阻隔液体和颗粒
  • 轻度防化学品溅泼
规格
  • 衣服尺寸:
    S
  • 颜色:
    蓝色
  • 说明:
    Without hood
  • 顺序:
    07
  • Cat. No.:
    VWRI113-1090
  • Garment application:
    Cleanroom|Laboratory