洁净室防护服,VWR Basic,SMS
02, Without hood, 白色, L
Catalog # VWRI113-1098
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款洁净室防护服采用无乳胶、多层纺粘熔喷纺粘法(SMS)织物制成,能够在保持柔软、舒适、透气性的同时提供更高的拉伸强度。
- 锥形领,装袖,拉链封口,松紧袖口
- 阻隔液体和颗粒
- 轻度防化学品溅泼
Documents
Specifications
- 衣服尺寸:L
- 颜色:白色
- 说明:Without hood
- 顺序:02
- Cat. No.:VWRI113-1098
- Garment application:Cleanroom|Laboratory