迷你转印,3D振荡器
迷你转印振荡器,瑞士插头
VWRI700-0247
转印振荡器结合了摇摆器和振荡器的动作,从而打造出适合易碎凝胶和转印,而又能充分混合的温和三维运动。适用于处理转印和染色应用,振荡器的节距和速度经过优化设置,便于使用少量的溶液,而同时又不会让薄膜和凝胶干掉。使用少量的试剂,便可帮助保护宝贵的探头和抗体。
- 能够实现温和高效染色的旋转动作
- 进行蛋白质转印的最佳节距和速度
- 可用于培养箱或冷房
Designed for processing blots and staining applications, the pitch and speed of the shaker are optimally set to allow for use of a minimal amount of solution while preventing the membrane or gel from drying out. Using a smaller amount of reagents helps to conserve valuable probes and antibodies.
Delivery information: 交付信息:随附防滑橡胶垫和两个大号转印盒。两个尺寸可选,可进行8×10和10×10 cm凝胶的转印操作。较大的盒子可容纳来自VWR®模块化迷你垂直PAGE系统的凝胶。
- 说明:迷你转印振荡器,瑞士插头
- 重量:0,88 kg
- 宽度×深度×高度:240×171×150 mm
- Cat. No.:VWRI700-0247
- 角度:固定5
- 操作温度:环境温度+4...65 °C
- 型号:迷你转印振荡器
- 速度:固定20 min⁻¹
- 最大负载:0,8 kg
- 平台宽度×深度:200×165 mm
- 摇动:3?



