China
Orders LinkContactUsLinkComponent
安全标签,符合GHS要求
安全标签,符合GHS要求
06, GHS标签,急性毒性, 聚酯, 黑色/红色/白色, 26×26 mm, 500 labels/roll
目录编号 VWRI116-0284
供应商:   VWR Collection
安全标签,符合GHS要求
目录编号 VWRI116-0284
供应商:  VWR Collection
安全标签,符合GHS要求
安全标签,符合GHS要求
06, GHS标签,急性毒性, 聚酯, 黑色/红色/白色, 26×26 mm, 500 labels/roll
Jump to:
Price
¥372.00
Log in 查看库存
1 * 1 卷
Product Details & Documents
这些标签采用PE薄膜制造,带GHS符号,符合GHS(全球协调系统)对化学物质和混合物的规定。2015年,GHS符号将代替传统的橙色符号 (HSID),新符号是橙色方块上的象形图,R和S短语将消失。GHS符号基于物质的物理、健康和环境危害分类。“纯”化学物质强制转换为GHS标志的日期是2010年12月,化学混合物的强制转换日期是2015年6月。
  • 菱形
  • 红框白底黑字
  • 每卷包含500个标签,包装在分配箱中
规格
  • 颜色:
    黑色/红色/白色
  • 说明:
    GHS标签,急性毒性
  • 尺寸:
    26×26 mm
  • 材质:
    聚酯
  • 顺序:
    06
  • 包装规格:
    500 labels/roll