Orders LinkContactUsLinkComponent
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
4229, Plastic drum, 17 kg
目录编号 VWRC21191.450
腐蚀性
刺激性
环境危害
供应商:   VWR Chemicals
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
目录编号 VWRC21191.450
供应商:  VWR Chemicals
CAS号:  1336-21-6
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
氨水 分析级 25%, TECHNICAL
4229, Plastic drum, 17 kg
Jump to:
CAS号:  1336-21-6
Price
¥992.00
Log in 查看库存
1 * 17 千克
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
同义词:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS号:1336-21-6
  • 化学式:NH₃
  • MDL 编号:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • 沸点:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–60…–57,5 °C
  • 密度:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
规格
规格测试结果
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
规格
  • 包装类型:
    Plastic drum
  • 包装规格:
    17 kg
  • 顺序:
    4229