Orders LinkContactUsLinkComponent
磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
001, VMS-C4 Advanced磁力加热板搅拌器,欧标插头
Catalog # VWRI442-0661
磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
Catalog # VWRI442-0661
Supplier:  
磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
磁力加热板搅拌器,VMS Advanced系列
001, VMS-C4 Advanced磁力加热板搅拌器,欧标插头
Discontinued
Product Details & Documents
带有陶瓷玻璃板的紧凑型搅拌器具有出色的耐化学性。设备可以显示数字错误代码,“热”指示器向用户发出警告,警告用户表面已热,固定安全电路可在温度升高到550°C以上时关闭加热器,并提供三种操作模式供您选择(标准,安全和调整保护)。搅拌器可显示速度,并且可以连接到PT1000温度传感器;使用此功能时,温度控制精度为±0.5°C。
  • 通过数字电位计精确设定温度
  • 液晶显示器同时显示目标温度和实际温度
  • 使用PT1000温度传感器时,在分辨率为0.1°C的介质中显示实际温度值
  • 搅拌器可采用两个单片机控制
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: 符合DIN EN 60529的防护等级:IP 21
Delivery information: 随附PT1000探头。提供多种可选配件。
Specifications
  • 说明:
    VMS-C4 Advanced磁力加热板搅拌器,欧标插头
  • 顺序:
    001
  • 重量:
    3 kg
  • Cat. No.:
    VWRI442-0661
  • 热输出 (W):
    250 W
  • 输入/输出功率:
    15/1,5 W
  • 型号:
    VMS-C4 Advanced
  • 宽度x深度x高度:
    150×260×105 mm
  • 温度范围:
    50…500 °C
  • 最大搅拌容量 水:
    5 L
  • 板材料:
    陶瓷玻璃
  • 板尺寸:
    100×100 mm
  • 速度范围:
    100 - 1500 min⁻¹
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA2437700
    01
    凸头夹
    Log in for availability
    1 * 1 件
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    类型
    Availability
    Price
  • IKAA3516800
    01
    Stainless steel temperature sensor, DIN 45322
    PT 1000.60
    Log in for availability
    1 * 1 件
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA25000622
    04
    支撑杆加长件,H 16,3,用于Ø180 mm以上的槽连接
    Log in for availability
    1 * 1 件
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA3547700
    02
    固定杆,用于将ETS-D5或VT-5固定到支撑杆上
    Log in for availability
    1 * 1 件
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA1545100
    03
    不锈钢支撑杆,长度450 mm,Ø10 mm,用于所有带M10螺纹的搅拌器
    Log in for availability
    1 * 1 件
Product Information
  • Catalog #
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA3736000
    Glass coated PT1000 probe