ELISA板封板膜,聚酯
Sealing films, polyester, 2 tabs, Transparent, 77,5 µm, -, 125,1×79,4 mm
目录编号 VWRI391-1279
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
厚度77,5 µm,可在每个孔(不仅是盖)周围提供牢固的密封,从而最大限度减少蒸发,防止泄露和孔与孔之间的污染,并消除敏感ELISA试验中的“边缘效应”。 还可与组织培养板一同使用,用于短期存储、培养和控制。
- 工作温度范围−40至+120 °C
- 提供无菌和非无菌型号
- 不可刺穿
Each film L×D: 146,1×79,4 mm
Documents
Certificates
按批号搜索规格
- Optical property:Transparent
- 灭菌:-
- 说明:Sealing films, polyester, 2 tabs
- 长度×宽度:125,1×79,4 mm
- 厚度:77,5 µm



