Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室施工胶带CTP™,白色
01, 洁净室施工胶带,CTP, 白色, 25,4 mm
  VWRI817-0062
洁净室施工胶带CTP™,白色
  VWRI817-0062
洁净室施工胶带CTP™,白色
洁净室施工胶带CTP™,白色
01, 洁净室施工胶带,CTP, 白色, 25,4 mm
¥12,158.00
1 * 36 卷
These tapes are made of polyethylene, with a synthetic rubber adhesive.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Length: 32,9 m
  • 宽度:
    25,4 mm
  • 颜色:
    白色
  • 说明:
    洁净室施工胶带,CTP
  • 顺序:
    01