Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室施工胶带CTP™,白色
02, 洁净室施工胶带CTP™, 白色, 50,8 mm
目录编号 VWRI817-0077
供应商:   VWR Collection
洁净室施工胶带CTP™,白色
目录编号 VWRI817-0077
供应商:  VWR Collection
洁净室施工胶带CTP™,白色
洁净室施工胶带CTP™,白色
02, 洁净室施工胶带CTP™, 白色, 50,8 mm
Jump to:
Price
¥554.42
Log in 查看库存
1 * 1 卷
Product Details & Documents
These tapes are made of polyethylene, with a synthetic rubber adhesive.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Length: 32,9 m
规格
  • 宽度:
    50,8 mm
  • 颜色:
    白色
  • 说明:
    洁净室施工胶带CTP™
  • 顺序:
    02