Orders LinkContactUsLinkComponent
实验室搅拌机,LB 400
实验室搅拌机,LB 400
LB 400实验室搅拌机
Catalog # VWRI710-0632
Supplier:   VWR Collection
实验室搅拌机,LB 400
Catalog # VWRI710-0632
Supplier:  VWR Collection
实验室搅拌机,LB 400
实验室搅拌机,LB 400
LB 400实验室搅拌机
Price
¥55,719.00
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
操作简单的紧凑型搅拌机,样品容量50-400 ml用, 能够有效用于任何灭菌袋(普通或滤袋)内固体或液体样品的均质化操作.
  • 微生物的最佳萃取
  • 快速制备样品,用于分析,避免繁琐的清洁步骤
  • 不锈钢门可以完全打开,便于清洁不锈钢混合腔
  • 安全且清洁 - 最小化感染风险,无交叉污染风险
  • 长寿命减震器
Max./min. temperature: 40/5 °C
Specifications
  • 说明:
    LB 400实验室搅拌机
  • 重量:
    15 kg
  • 宽度×深度×高度:
    390×260×280 mm
  • Cat. No.:
    VWRI710-0632
  • 功率:
    Max. 300 W
  • 桨速度:
    240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒
  • 型号:
    LB 400
  • 计时器:
    30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    容量
    Availability
    Price
  • VWRI129-1102
    01
    平纹袋
    400 ml
    Log in for availability
    1 * 500 件 - ¥1,400.00
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    容量
    Availability
    Price
  • VWRI129-1103
    02
    平纹袋
    400 ml
    Log in for availability
    1 * 500 件 - ¥1,360.00
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    容量
    Availability
    Price
  • VWRI129-1104
    03
    无纺侧滤膜均质袋
    400 ml
    Log in for availability
    1 * 500 件 - ¥4,392.00
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    容量
    Availability
    Price
  • VWRI129-1105
    04
    无纺侧滤膜均质袋
    400 ml
    Log in for availability
    1 * 500 件 - ¥4,317.00
Product Information
  • Catalog #
    说明
    Availability
    Price
  • VWRI710-0634
    10×400 ml袋用支架
    Log in for availability
    1 * 1 件 - ¥3,730.00
Product Information
  • Catalog #
    说明
    Availability
    Price
  • VWRI710-0633
    Drip tray for lab blender LB 400, not suitable for use with rack 710-0634
    Log in for availability
    1 * 1 件 - ¥2,817.00
Product Information
  • Catalog #
    顺序
    说明
    容量
    Availability
    Price
  • VWRI129-1106
    05
    全表面微穿孔过滤膜均质袋
    400 ml
    Log in for availability
    1 * 500 件 - ¥4,701.00
Product Information
  • Catalog #
    说明
    容量
    准确度
    Availability
    Price
  • VWRI710-1021
    自动吸管移液管SP100,用于1:10稀释,可高温高压灭菌
    0,1 / 1 ml
    ±2,0 / ±0,5 %
    Log in for availability
    1 * 1 件 - ¥6,678.00