Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
02, Double wrapping bags with flush closure, sterile, unmoulded body, 2 round thread closure, 800 ml, 40 pouches of 25 bags, 114×305 mm, 63 µm
Catalog # VWRI129-9889
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
Catalog # VWRI129-9889
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
02, Double wrapping bags with flush closure, sterile, unmoulded body, 2 round thread closure, 800 ml, 40 pouches of 25 bags, 114×305 mm, 63 µm
Price
¥12,218.00
Log in for availability
1 * 1.000 件
Product Details & Documents
PE袋,透明
这些无菌取样袋可提供安全、无污染的柔软容器,确保可靠的分析结果。是经济、高效的样品收集、容纳和运送方式。有了这些袋,用户可以将无菌取样袋带入洁净室,无需担心污染。这些袋包含两个小袋,因此用户可在进入洁净室前去除外袋,最大限度减少暴露的袋数量。
  • 这些袋内部和外部均经过伽马射线灭菌
  • 每个盒子中均有无菌证书,无需调用文档
  • 每件产品的批次编号均可追溯
  • 袋开口最大化,便于插入样品
  • 易拉标签,可在不对袋内部造成污染的情况下打开袋
  • 袋可容纳固体、半固体和液体
  • 不含RNase、DNase、致热原和BPA
Regulations: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Certifications: 法规:NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Specifications
  • 包装规格:
    40 pouches of 25 bags
  • 容量:
    800 ml
  • 说明:
    Double wrapping bags with flush closure, sterile, unmoulded body, 2 round thread closure
  • 长度×宽度:
    114×305 mm
  • 顺序:
    02
  • 厚度:
    63 µm