移液器吸头,MultiTray®/MultiBox® plus
03, 200 µl吸头, 1 - 200 µl, 黃色, MultiTray® 10×96吸头
目录编号 VWRI612-2914
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
吸头装架,在MultiTrays®中。可用于大多数微型移液管,612-2913和612-2916除外,可用于Gilson®和Labmate®微型移液管。MultiBox® plus是一种可高温高压灭菌的聚丙烯盒,带防尘、铰链和滑动盖,盖可完全或部分打开。MultiBox® plus适用于所有MultiTrays®。
- 吸头可牢固安装在微型移液管锥上,直线型,方便拿放,并具有最小的液体滞留
- MultiBox® plus可重复进行高温高压灭菌,但应置于适应的容器中,避免接触高压灭菌器壁(灭菌条件:+121 °C,1.2巴,最长30分钟,容器呈打开状态)
- MultiBox® plus最多可堆叠放置五个
Ordering information: 订购信息:吸头已经预装配在MultiTray®系统中(2×96个吸头、10×96个吸头或2×60个吸头)。
规格
- 包装规格:MultiTray® 10×96吸头
- 容积:1 - 200 µl
- 顺序:03
- 尖端类型:200 µl吸头
- 尖端颜色:黃色