洁净室笔记本,PUREImage
不含乳胶的笔记本, 白色, 横线, A5, 100
Catalog # VWRI818-0127
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款笔记本包含VWR® PUREImage无乳胶纸张,并配有透明封面。适用于洁净室及必须进行颗粒或可提取物控制的关键环境。
- 采用新型无乳胶纸张装技术
- 所有页面都为窄格划线规格
- 100级环境双层袋装
格式:A4、A5、A6、100页(50张)。
Specifications
- 纸张大小:A5
- Type:横线
- 颜色:白色
- 说明:不含乳胶的笔记本
- 页数:100