微量离心架, VWR®
02, 橙色, 80 (5×16), 225×67×29 mm
目录编号 VWRI211-0205
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 冰箱适用
- 侧面手柄,可安全操作
- 带编号,易于样品识别
空间最多可容纳80个1.5或2.0毫升的微量离心管。5×16排,锥形孔,可将微管牢牢固定住。
Ordering information: 订购信息:套装,包括蓝色、绿色、粉色、黄色和橙色机架各一个。
规格
- 孔数量:80 (5×16)
- 颜色:橙色
- 顺序:02
- 宽度×深度×高度:225×67×29 mm