迷你旋转,3D混合器
02, 迷你旋转混合器,英规插头
目录编号 VWRI444-0149
供应商: VWR Collection
Product Details & Documents
迷你旋转混合器结合了回旋式振荡器和摇摆器的动作,打造出能够充分混合而又不起泡的三维运动。适用于混合采血管和离心管内的样品。固定的速度和倾斜角度,为采血管和离心管内样品的混合和重悬操作提供了最佳条件。
- 温和运动,不损伤脆弱的组织
- 4到65 °C操作温度(85%相对湿度,无结露),可用于培养箱或冷房
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
: DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 54
: 交付信息: 随附防滑橡胶垫。
规格
- 说明:迷你旋转混合器,英规插头
- 顺序:02
- 重量:1 kg
- 宽度×深度×高度:248×172×152 mm
- Cat. No.:VWRI444-0149
- 角度:固定20
- 输入功率:3,6 W
- 型号:迷你旋转混合器
- 速度:20 min⁻¹
- 最大负载:0,8 kg
- 平台宽度×深度:248×172 mm
- 摇动:3???
Accessories
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price