Orders LinkContactUsLinkComponent
K型探头
06, K型快速响应探头4028,带1.2米涂层电线, –40…+250 °C, 15×1219 mm
  VWRI620-2012
K型探头
  VWRI620-2012
K型探头
06, K型快速响应探头4028,带1.2米涂层电线, –40…+250 °C, 15×1219 mm
¥1,061.00
1 * 1 件
  • 范围:
    –40…+250 °C
  • 说明:
    K型快速响应探头4028,带1.2米涂层电线
  • 顺序:
    06
  • 直径×长度:
    15×1219 mm