Orders LinkContactUsLinkComponent
K型探头
02, 不锈钢探头4014,带1 m电线, −50…+700 °C, 3,30×190,5 mm
目录编号 VWRI620-2005
供应商:   VWR Collection
K型探头
目录编号 VWRI620-2005
供应商:  VWR Collection
K型探头
02, 不锈钢探头4014,带1 m电线, −50…+700 °C, 3,30×190,5 mm
Jump to:
Price
¥1,889.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
规格
  • 范围:
    −50…+700 °C
  • 说明:
    不锈钢探头4014,带1 m电线
  • 顺序:
    02
  • 直径×长度:
    3,30×190,5 mm