试管管盖,Safe-T-Flex
05, Safe-T-Flex caps, 10 mm blood collecting and culture tubes, 黄色
VWRI548-0734
Safe-T-Flex管盖具有独特的柔性过锁设计,牢固锁定在管缘外部,且可单手取下。紧密的密封件可确保样品的完整性,并防止血清样本溢出或蒸发。该专用密封件可阻挡高传染性生物(如TB和HTLV-III病毒)的悬浮微粒。管盖带彩色编码,易于识别标本,且有助于防止交叉污染。还可用永久性墨水在每个管盖的顶部进行编号或贴标。自锁管盖可牢固固定在任何位置,并确保内容物在运输期间的安全。液密密封件可承受离心、摇动、冷藏和冷冻。
- 彩色编码的自锁试管管盖可防止样品溢出或损失
- 适合所有类型的采血管和一次性培养管
: Caps are packed in bags of 1000.
- 用于:10 mm blood collecting and culture tubes
- 颜色:黄色
- 说明:Safe-T-Flex caps
- 顺序:05