Orders LinkContactUsLinkComponent
多层粘尘垫, PureStep
05, 灰色, 457×1143 mm, 8 µm ±20%
目录编号 VWRI115-0062
供应商:   VWR Collection
多层粘尘垫, PureStep
目录编号 VWRI115-0062
供应商:  VWR Collection
多层粘尘垫, PureStep
多层粘尘垫, PureStep
05, 灰色, 457×1143 mm, 8 µm ±20%
Price
¥2,612.00
Log in 查看库存
1 * 8 件
Product Details & Documents
30或60层粘尘垫可供选择,采用低密度聚乙烯制造。可清除鞋底和运输容器轮子上的碎屑,从而控制污染。一层变脏时,只要按照角落里的编号将其取下,露出新的下一层即可。
  • 抗菌剂可防止细菌和真菌生长
  • 防滑,低而稳固,单独的编号层
  • 可降低维护费和清洁费
  • Contains GMO-free, renewable plant-based material that reduces CO₂ emissions
  • Adhesive mats are also recyclable after use
Mats are available in 30 layer, 60 layer, 30 layer high tack, and 60 layer high tack options. Colour: Clear, white, grey or blue.
Used mat layers, including top and bottom release liners, can be recycled after use using the Recycling solution for plastic packaging, Zero Waste Box™ from TerraCycle.
规格
  • 颜色:
    灰色
  • 长度×宽度:
    457×1143 mm
  • 顺序:
    05
  • 厚度:
    8 µm ±20%
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1290
    05
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,913.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1291
    06
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥4,703.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1287
    01
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥2,465.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1289
    03
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,807.79
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1288
    02
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,523.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1292
    09
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥8,660.00