Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
涂布棒
细胞涂布棒
涂布棒,T形
涂布棒,T形
T形涂布棒, 蓝色, 10/剥离袋
VWRI612-2653
:
VWR Collection
涂布棒,T形
VWRI612-2653
:
VWR Collection
涂布棒,T形
T形涂布棒, 蓝色, 10/剥离袋
¥2,452.00
1 * 1.000 件
-
+
PS,无菌 用于将液体散布并分散到琼脂培养板表面上。用于在水、牛奶和其它液体样品上进行细菌(例如,CFU)板计数。
光滑的圆形表面,可防止切割或刨削琼脂。
T形,确保散布时施加均匀的压力
CoC VWR Spreaders, T-Shaped.pdf
CoC_Spreaders, T-shaped, Sterile
CoC_VWRI612-2651_1824942
CoC_VWRI612-2651_1920198
COC_VWRI612-2651_1922394
CoC_VWRI612-2651_2014269
TDS_VWR_SPREADERS_T_SHAPED
包装规格:
10/剥离袋
颜色:
蓝色
说明:
T形涂布棒