Orders LinkContactUsLinkComponent
环保温度计,easy read
环保温度计,easy read
06, −10...+110 °C, ±0.5 °C, 1,0 °C, 200 mm, 总
目录编号 VWRI620-0782
供应商:   VWR Collection
环保温度计,easy read
目录编号 VWRI620-0782
供应商:  VWR Collection
环保温度计,easy read
环保温度计,easy read
06, −10...+110 °C, ±0.5 °C, 1,0 °C, 200 mm, 总
Jump to:
Price
¥299.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款温度计采用的黄色背景以及高对比黑色数字,方便快速和精准的读取数字。
  • Enviro safe液
  • 避免读数错误
  • 无毒、无危险性、可降解液
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Certifications: NIST可追溯性。经过独立实验室ChemTel的Envirokleen™认证。
Delivery information: Includes multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability, non roll fitting and individual serial number.
规格
  • 浸没深度:
  • 长度:
    200 mm
  • 顺序:
    06
  • 准确度:
    ±0.5 °C
  • 分度:
    1,0 °C
  • 范围:
    −10...+110 °C