Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
量筒
Measuring Cylinders
量筒,PMP材质
量筒,PMP材质
量筒,PMP材质
04, 1000 ml, 10,0 ml
VWRU24774-783
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
量筒,PMP材质
VWRU24774-783
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Expand image
量筒,PMP材质
04, 1000 ml, 10,0 ml
Add to cart
¥921.00
Unit of Measure
1 * 1 件
-
+
Add to cart
PMP材质,低型,带刻度
透明防碎
永久模铸成型
连续使用时可承受0至120°C的温度
短时间使用时可承受高达170°C的温度
不耐强氧化剂,某些碳氢化合物和氯化溶剂
Certifications:
ISO 6706
容量:
1000 ml
顺序:
04
分度:
10,0 ml