Orders LinkContactUsLinkComponent
水, deionised
5162, 4 L
目录编号 HACH27256
供应商:   HACH
水, deionised
目录编号 HACH27256
供应商:  HACH
CAS号:  7732-18-5
水, deionised
5162, 4 L
Jump to:
CAS号:  7732-18-5
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 4 升
Product Details & Documents
同义词:  Hydrogen oxide
  • CAS号:7732-18-5
  • 化学式:H₂O
  • MDL 编号:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • 默克索引:13,10098
  • 沸点:100 °C (1013 hPa)
  • 熔点:0 °C
  • 密度:1 g/cm³ (4 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:231-791-2
Certificates
按批号搜索
规格
规格
  • 包装规格:
    4 L
  • 顺序:
    5162
规格