Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
5037, Plastic bottle, 1 L
目录编号 VWRC23469.298
易燃
健康危害
刺激性
供应商:   VWR Chemicals
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
目录编号 VWRC23469.298
供应商:  VWR Chemicals
CAS号:  68-12-2
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
N,N-二甲基甲酰胺 ≥98%, TECHNICAL
5037, Plastic bottle, 1 L
Jump to:
CAS号:  68-12-2
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 升
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
同义词:  DMF
  • CAS号:68-12-2
  • 化学式:HCON(CH₃)₂
  • MDL 编号:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • 默克索引:13,03269
  • 沸点:153 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–60,5 °C
  • 密度:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • 闪点:57,5 °C (DIN 51755) (closed cup)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
规格
规格测试结果
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Refractive index (20°C):
    1.429 - 1.431
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    1 L
  • 顺序:
    5037