订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
样品盒,带搭锁盖, VWR®

样品盒,带搭锁盖, VWR®

03, 400 ml, 100 mm, 单独的搭锁盖, 85/72 mm, 纸箱,每箱460个
目录编号 VWRI216-2651
供应商:   VWR Collection
样品盒,带搭锁盖, VWR®
目录编号 VWRI216-2651
供应商:  VWR Collection
样品盒,带搭锁盖, VWR®
样品盒,带搭锁盖, VWR®

03, 400 ml, 100 mm, 单独的搭锁盖, 85/72 mm, 纸箱,每箱460个

Jump to:
Price
¥5,835.00
Log in 查看库存
1 * 460 件
Product Details & Documents

PP,半透明.

  • 提供无菌和非无菌版本
  • 凸出刻度
  • 防泄漏搭锁盖

锥形容器,用于样品收集、存储和运输。

Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.

规格
  • 包装规格:
    纸箱,每箱460个
  • Type:
    单独的搭锁盖
  • 容量:
    400 ml
  • 高度:
    100 mm
  • 顺序:
    03
  • 顶部直径/底部直径:
    85/72 mm