订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

样品盒,带搭锁盖, VWR®

01, 200 ml, 88 mm, 单独的搭锁盖, 62/54 mm, 纸箱,每箱660个
  VWRI216-2648
样品盒,带搭锁盖, VWR®
  VWRI216-2648
样品盒,带搭锁盖, VWR®
样品盒,带搭锁盖, VWR®

01, 200 ml, 88 mm, 单独的搭锁盖, 62/54 mm, 纸箱,每箱660个

 
¥4,907.00
   
1 * 660 件
 

PP,半透明.

  • 提供无菌和非无菌版本
  • 凸出刻度
  • 防泄漏搭锁盖

锥形容器,用于样品收集、存储和运输。

 : *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.

 
  • 包装规格:
    纸箱,每箱660个
  • Type:
    单独的搭锁盖
  • 容量:
    200 ml
  • 高度:
    88 mm
  • 顺序:
    01
  • 顶部直径/底部直径:
    62/54 mm