涂布棒,L型,一次性
L型涂布棒, 蓝色, 5个/袋
PS,无菌
涂布棒的底部表面完全光滑,呈圆形,无毛边、无缺陷。可把液体样本均匀涂布在琼脂平板上,而不会刺穿或划破培养基
- 经表面处理,可提高液滴的粘附力
- 无细胞毒素灭菌
- 经γ射线消毒
尺寸:总长145 mm (±1 mm);
涂布棒长38mm(±0,5 mm)
- 包装规格:5个/袋
- 颜色:蓝色
- 说明:L型涂布棒
PS,无菌
涂布棒的底部表面完全光滑,呈圆形,无毛边、无缺陷。可把液体样本均匀涂布在琼脂平板上,而不会刺穿或划破培养基
尺寸:总长145 mm (±1 mm);
涂布棒长38mm(±0,5 mm)