VWR®, 高型烧杯
07, 800 ml, 175 mm, 90 mm
目录编号 VWRI213-1175
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
规格
- 外径:90 mm
- 容量:800 ml
- 高度:175 mm
- 顺序:07