VWR®, 高型烧杯
05, 400 ml, 130 mm, 70 mm
VWRI213-1173
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
- 外径:70 mm
- 容量:400 ml
- 高度:130 mm
- 顺序:05
3.3级硼硅玻璃,带注口
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819